주요 문서
8.14996
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
for synthesis
동의어(들):
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H10O4
CAS Number:
Molecular Weight:
134.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
225-306-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
>300 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
188-191 °C
전이 온도
flash point >150 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCC(CO)(C)C(=O)O
InChI
1S/C5H10O4/c1-5(2-6,3-7)4(8)9/h6-7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
PTBDIHRZYDMNKB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3