주요 문서
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
동의어(들):
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
248.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
209-967-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥96.0% (HPLC)
양식
solid
효능
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
167-170 °C
벌크 밀도
400 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
표적 기관
Blood
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable