8.14676
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
동의어(들):
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28Cl2N2
CAS Number:
Molecular Weight:
379.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
402-130-7
NACRES:
NA.22
추천 제품
vapor pressure
0.01 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
88-90 °C
solubility
slightly soluble 0.02 mg/L
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
610‑650 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1c(c(c(cc1Cc2c(c(c(c(c2)CC)N)CC)Cl)CC)N)CC
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
InChI key
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable