Key Documents
8.14605
Sigma-Aldrich
Squalane
for synthesis
동의어(들):
Hexamethyltetracosane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥92.0% (GC)
형태
liquid
bp
350 °C/1013 hPa
mp
-38 °C
전이 온도
flash point 218 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Squalane for synthesis. CAS 111-01-3, molar mass 422.81 g/mol.
저장 및 안정성
Store below +30°C.
분석 메모
Assay (GC, area%):≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.808 - 0.814
Identity (IR):passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
424.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
218 °C - closed cup