주요 문서
8.14439
Sigma-Aldrich
2-Propylvaleric acid
for synthesis
동의어(들):
2-Propylvaleric acid, Dipropylacetic acid, Valproic acid, 2-Propylpentanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
202-777-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1 % (v/v)
bp
220 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 111 °C
density
0.905 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(CCC)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7(6-4-2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
231.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
111 °C - closed cup