주요 문서
8.14436
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
for synthesis
동의어(들):
8-Hydroxyquinoline-5-sulfonic acid monohydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H7NO4S · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
225.22 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-570-5
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
322 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(nccc2)c(cc1)O.O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
InChI key
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable