Key Documents
8.14414
Sigma-Aldrich
Triethoxyoctylsilane
for synthesis
동의어(들):
Triethoxyoctylsilane, n-Octyltriethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H32O3Si
CAS Number:
Molecular Weight:
276.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
220-941-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥96.5% (GC)
형태
liquid
효능
5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
5142 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
98-99 °C/2.7 hPa
mp
-75.5 °C
전이 온도
flash point 109 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C14H32O3Si/c1-5-9-10-11-12-13-14-18(15-6-2,16-7-3)17-8-4/h5-14H2,1-4H3
InChI key
MSRJTTSHWYDFIU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.877 - 0.879
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup