주요 문서
8.14345
Sigma-Aldrich
Pyridinium bromide-perbromide
for synthesis
동의어(들):
Pyridinium bromide-perbromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6Br3N
CAS Number:
Molecular Weight:
319.82
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
254-446-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
mp
132-134 °C
InChI
1S/C5H5N.3Br/c1-2-4-6-5-3-1;;;/h1-5H;;;/p+1
InChI key
GWJBDYRGIFGTOG-UHFFFAOYSA-O
분석 메모
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3