주요 문서
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
동의어(들):
Pyridinium 4-toluenesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
CAS Number:
Molecular Weight:
251.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
246-002-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (acidimetric)
양식
crystals
mp
116-120 °C (dry substance)
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI key
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable