주요 문서
8.14324
Sigma-Aldrich
Bromotrimethylsilane
for synthesis
동의어(들):
Bromotrimethylsilane, Trimethylbromosilane, Trimethylsilyl bromide, TMB, TMBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3SiBr
CAS Number:
Molecular Weight:
153.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
220-672-0
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
전이 온도
flash point 32 °C
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](Br)(C)(C)C
InChI
1S/C3H9BrSi/c1-5(2,3)4/h1-3H3
InChI key
IYYIVELXUANFED-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
10.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-12 °C - closed cup