주요 문서
8.14141
Sigma-Aldrich
Butyltriphenylphosphonium chloride
for synthesis
동의어(들):
Butyltriphenylphosphonium chloride, Triphenylbutylphosphonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C6H5)3P+C4H9Cl-
CAS Number:
Molecular Weight:
354.85
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
236-443-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
효능
320 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
223-226 °C
전이 온도
flash point >270 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCC)(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.[Cl-]
InChI
1S/C22H24P.ClH/c1-2-3-19-23(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,2-3,19H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
MFIUDWFSVDFDDY-UHFFFAOYSA-M
분석 메모
Assay (argentometric): ≥ 96.5 %
Melting range (lower value): ≥ 223 °C
Melting range (upper value): ≤ 226 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
518.0 °F
Flash Point (°C)
> 270 °C