주요 문서
8.14087
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 3:2) for synthesis
동의어(들):
Cetyltrimethylammonium chloride solution, Trimethylhexadecylammonium chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352107
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
liquid
효능
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
전이 온도
flash point 15 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
분석 메모
Assay (argentometric): 49.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
59.0 °F
Flash Point (°C)
15 °C