주요 문서
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
동의어(들):
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H22N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
250-530-3
양식
powder
mp
89-92 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
법적 정보
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable