Key Documents
8.10953
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22
for synthesis
동의어(들):
Kryptofix® 22, 1,7,10,16-Tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H26N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
262.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
245-965-0
Quality Level
형태
powder
효능
3400 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
112-115 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H26N2O4/c1-5-15-9-10-17-7-3-14-4-8-18-12-11-16-6-2-13-1/h13-14H,1-12H2/p+2
InChI key
NLMDJJTUQPXZFG-UHFFFAOYSA-P
애플리케이션
Kryptofix® 22 for synthesis. CAS 23978-55-4, molar mass 262.35 g/mol.
분석 메모
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 112 - 115
법적 정보
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable