주요 문서
8.10158
Sigma-Aldrich
Chlorodiphenylphosphine
for synthesis
동의어(들):
Chlorodiphenylphosphine, Diphenylchlorophosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClP(C6H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
220.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
EC 인덱스 번호:
214-093-2
vapor pressure
1.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
320 °C
효능
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
320 °C/1013 hPa
mp
14-16 °C
전이 온도
flash point 138 °C
density
1.20 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C12H10ClP/c13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI key
XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.192 - 1.196
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
280.4 °F
Flash Point (°C)
138 °C