제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Microbiological Grade, 30% Solution, pack of 1.0 L
설명
Does Not Contain Preservative
Quality Level
분석
29-31 g/dL protein basis (biuret)
양식
solution
유통기한
36 mo.
분자량
~66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pack of 1.0 L
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
농도
29-31 g/dL protein (Biuret)
기술
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
enzyme immunoassay: suitable
microbiological culture: suitable
pH
6.8-7.4
외래 활성
Microbial Content Tested by USP
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1