81003N
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
동의어(들):
Albumin, BSA, BSA, Albumin, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Probumin® Bovine Serum Albumin Univeral Grade
About This Item
추천 제품
제품명
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pkg of 10 g
생물학적 소스
bovine serum
Quality Level
분석
≥98% (purity)
양식
lyophilized powder
유통기한
48 mo.
분자량
apparent mol wt 66 kDa
정제법
heat shock fractionation
포장
pkg of 10 g
제조업체/상표
Probumin®
기원
USA origin
기술
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
손실
≤5%
pH 범위
5.0-5.4
음이온 미량물
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
양이온 미량물
Na: 0.0-5.0 mg/g
외래 활성
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
면책조항
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3