주요 문서
8.09733
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene
for synthesis
동의어(들):
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalene, Tetralin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H12
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
204-340-2
NACRES:
NA.22
bp:
200-209 °C
vapor pressure:
0.34 hPa ( 20 °C)
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.34 hPa ( 20 °C)
분석
≥98% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
425 °C (DIN 51794)
효능
2860 mg/kg LD50, oral (Rat)
16710 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
bp
200-209 °C
mp
-30 °C
전이 온도
flash point 71 °C
solubility
0.045 g/L
density
0.97 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1CCc2c(cccc2)C1
InChI
1S/C10H12/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI key
CXWXQJXEFPUFDZ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.970
Identity (IR): passes test
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
159.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
71 °C - closed cup