주요 문서
8.08626
Sigma-Aldrich
3,3′-Thiodipropionic acid
for synthesis
동의어(들):
3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
S(CH2CH2COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
178.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
203-841-3
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
양식
powder
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
128-131 °C
전이 온도
flash point 126-129 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H10O4S/c7-5(8)1-3-11-4-2-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
262.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
128 °C - closed cup