주요 문서
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.83
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-926-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
효능
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
동점도
13.73 cSt(35 °C)
bp
132 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-57 °C
전이 온도
flash point 100 °C
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI key
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
애플리케이션
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
분석 메모
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.8 °F - open cup
Flash Point (°C)
101 °C - open cup