주요 문서
8.08276
Sigma-Aldrich
Triethoxyvinylsilane
for synthesis
동의어(들):
Triethoxyvinylsilane, O,O′,O′′-Triethylvinylsilanetriol, Vinyltriethoxysilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5O)3SiCH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
201-081-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
7 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
265 °C
효능
7280 mg/kg LD50, oral (Rat)
9100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.53-15 % (v/v)
bp
156 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 38 °C
density
0.91 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C=C
InChI
1S/C8H18O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI key
FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.910
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup