주요 문서
8.08076
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
for synthesis
동의어(들):
Thioacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
76.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
208-063-8
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp
-17 °C
전이 온도
flash point 18 °C
solubility
27 g/L (slow decomposition)
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
SC(=O)C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameCorrosionSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
64.4 °F
Flash Point (°C)
18 °C