주요 문서
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
동의어(들):
Succinimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-635-6
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
powder
효능
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
전이 온도
flash point 201 °C
solubility
330 g/L
density
1.4 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1