주요 문서
8.07171
Sigma-Aldrich
Nonanoyl chloride
for synthesis
동의어(들):
Nonanoyl chloride, Pelargonyl chloride, Pelargonic acid chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
176.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
212-131-2
양식:
liquid
vapor pressure
0.2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
양식
liquid
autoignition temp.
225 °C
expl. lim.
0.8-3.7 % (v/v)
bp
108-110 °C/29 hPa
mp
-60.5 °C
전이 온도
flash point 99 °C
density
0.94 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3
InChI key
NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.938 - 0.948
Identity (IR): passes test
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.2 °F
Flash Point (°C)
99 °C