주요 문서
8.07044
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene
for synthesis
동의어(들):
Phenylacetylene, Ethynylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H6
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
208-645-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
2.7 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
bp
142-144 °C/1013 hPa
mp
-44.8 °C
전이 온도
flash point 27 °C
density
0.93 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
c1(ccccc1)C#C
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.934
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
80.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
27 °C - closed cup