주요 문서
8.06807
Sigma-Aldrich
4-Nitrotoluene
for synthesis
동의어(들):
4-Nitrotoluene, p-Nitrotoluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(NO2)C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
137.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
EC 인덱스 번호:
202-808-0
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
456 °C
효능
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.6 % (v/v)
bp
238-239 °C/1013 hPa
mp
50-52 °C
전이 온도
flash point 106 °C
solubility
0.26 g/L
density
1.39 g/cm3
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
ZPTVNYMJQHSSEA-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
222.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
106.00 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2