주요 문서
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
동의어(들):
Nickel-aluminium alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352402
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
mp
1460 °C
density
4.3 g/cm3
벌크 밀도
2850 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
InChI key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
픽토그램
FlameExclamation markHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable