Key Documents
8.05851
Sigma-Aldrich
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol
for synthesis
동의어(들):
N-Methyl-2,2′-iminodiethanol, N-Methyldiethanolamine, N-Methyl-2,2-iminobis(ethanol)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3N(CH2CH2OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
119.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-312-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.026 hPa ( 40 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
265 °C
효능
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.9-8.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
243 °C/1013 hPa
mp
-21 °C
전이 온도
flash point 137 °C
density
1.04 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
InChI key
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.039 - 1.041
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
260.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
127 °C - closed cup