주요 문서
8.05817
Sigma-Aldrich
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
동의어(들):
Magnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Mg
CAS Number:
Molecular Weight:
24.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12141502
EC 인덱스 번호:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
solid
autoignition temp.
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
InChI key
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable