주요 문서
8.04807
Sigma-Aldrich
Isophorone
for synthesis
동의어(들):
Isophorone, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H14O
CAS Number:
Molecular Weight:
138.21
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-126-0
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.33 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
460 °C
효능
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-3.8 % (v/v)
bp
210-216 °C/1013 hPa
mp
-8 °C
전이 온도
flash point 85 °C
solubility
14.5 g/L
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1CC(CC(=C1)C)(C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96.0 °C - closed cup