8.04512
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
동의어(들):
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
204-626-7
NACRES:
NA.22
추천 제품
vapor pressure
1.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
640 °C
효능
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-6.9 % (v/v)
bp
168 °C/1013 hPa
mp
-47 °C
전이 온도
flash point 58 °C
density
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(CC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChI key
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup