주요 문서
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
동의어(들):
9-Fluorenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H8O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
207-630-7
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
608 °C
효능
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
342 °C/1013 hPa
mp
81-84 °C
전이 온도
flash point 163 °C
density
0.9 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=[c]1c2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
InChI key
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
325.4 °F
Flash Point (°C)
163 °C