주요 문서
8.03600
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
for synthesis
동의어(들):
1,3-Dibromo-5,5-dimethylhydantoin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H6Br2N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
285.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
201-030-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
powder
autoignition temp.
550 °C
효능
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
186.0-192.0 °C
solubility
1 g/L
density
1.00 g/cm3 at 25 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrN1C(C(=O)N(C1=O)Br)(C)C
InChI
1S/C5H6Br2N2O2/c1-5(2)3(10)8(6)4(11)9(5)7/h1-2H3
InChI key
VRLDVERQJMEPIF-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable