주요 문서
8.03544
Sigma-Aldrich
Dioctyltin oxide
for synthesis
동의어(들):
Dioctyltin oxide, Dioctyloxostannane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H34OSn
CAS Number:
Molecular Weight:
361.15
UNSPSC 코드:
12352103
EC 인덱스 번호:
212-791-1
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
형태
powder
autoignition temp.
>100 °C
효능
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 70 °C
벌크 밀도
700 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
InChI key
LQRUPWUPINJLMU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (ex Sn): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
158.0 °F
Flash Point (°C)
70 °C