주요 문서
8.03501
Sigma-Aldrich
1,12-Dodecanediol
for synthesis
동의어(들):
1,12-Dodecanediol, 1,12-Dihydroxydodecane, Dodecamethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)12OH
CAS Number:
Molecular Weight:
202.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
227-133-9
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
300 °C
bp
324 °C/1013 hPa
mp
79 °C
전이 온도
flash point 176 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C12H26O2/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14/h13-14H,1-12H2
InChI key
GHLKSLMMWAKNBM-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
348.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
176.00 °C - closed cup