주요 문서
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
동의어(들):
1,2-Dimethylimidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H8N2
CAS Number:
Molecular Weight:
96.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
EC 인덱스 번호:
217-101-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
solid
autoignition temp.
480 °C
효능
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
전이 온도
flash point 93 °C
density
0.99 g/cm3 at 40 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI key
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F
Flash Point (°C)
93 °C