주요 문서
8.03226
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobenzene
for synthesis
동의어(들):
1,4-Dichlorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
1,4-(Cl)2C6H4
CAS Number:
Molecular Weight:
147.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
203-400-5
NACRES:
NA.22
bp:
173-175 °C/1013 hPa
vapor pressure:
0.8 hPa ( 20 °C)
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.8 hPa ( 20 °C)
분석
≥99.0% (GC)
양식
crystals
autoignition temp.
>500 °C
효능
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-5.9 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
7 (20 °C, 0.06 g/L in H2O)
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
52-54 °C
전이 온도
flash point 66 °C
solubility
0.08 g/L
density
1.23 g/cm3 at 70 °C
벌크 밀도
800 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H
InChI key
OCJBOOLMMGQPQU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable