주요 문서
8.03138
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
for synthesis
동의어(들):
Isopropenyl acetate, Acetone enol acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
203-562-7
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
439 °C (DIN 51794)
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.8 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-93 °C
전이 온도
flash point 16 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
InChI key
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
66.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
19 °C - closed cup