주요 문서
8.02921
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromohexane
for synthesis
동의어(들):
1,6-Dibromohexane, Hexamethylene bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br(CH2)6Br
CAS Number:
Molecular Weight:
243.97
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
211-067-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
효능
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-85 °C
전이 온도
flash point >110 °C
density
1.61 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCBr
InChI
1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI key
SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.604 - 1.606
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F
Flash Point (°C)
> 110 °C
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1