주요 문서
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
동의어(들):
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCOOC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
114.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
210-808-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
65 hPa ( 50 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
138-140 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 2 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2 °C - closed cup