주요 문서
8.02482
Sigma-Aldrich
Chromium(II) chloride
for synthesis
동의어(들):
Chromium(II) chloride, Chromium dichloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
Cl2Cr
CAS Number:
Molecular Weight:
122.90
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
EC 인덱스 번호:
233-163-3
NACRES:
NA.22
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
양식
powder
효능
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
823-825 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[Cr](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Cr/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
XBWRJSSJWDOUSJ-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (oxidimetric): 89.0 - 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable