주요 문서
8.02458
Sigma-Aldrich
4-Chlorostyrene
(stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
동의어(들):
4-Chlorostyrene, 1-Chloro-4-ethenyl-bezene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H7Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
138.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
EC 인덱스 번호:
214-028-8
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
192 °C
전이 온도
flash point 68 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
InChI key
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.085 - 1.090
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
154.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
68 °C - closed cup