주요 문서
8.02256
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid
for synthesis
동의어(들):
2,2′-Biphenyldicarboxylic acid, Diphenic acid, Diphenyl-2,2-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HOOC)C6H4C6H4-2-(COOH)
CAS Number:
Molecular Weight:
242.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
207-576-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (acidimetric)
autoignition temp.
390 °C
pH
4-5 (20 °C in H2O)
mp
225-228 °C
벌크 밀도
470 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)c2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(16)11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
GWZCCUDJHOGOSO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 225 °C
Melting range (upper value): ≤ 228 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable