Key Documents
8.02193
Sigma-Aldrich
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt
for synthesis
동의어(들):
1,3-Benzenedisulfonic acid disodium salt, di-Sodium benzene-1,3-disulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H4-1,3-(SO3Na)2
CAS Number:
Molecular Weight:
282.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352107
EC 인덱스 번호:
212-606-4
형태
solid
pH
6.9 (20 °C, 500 g/L in H2O)
solubility
663 g/L
벌크 밀도
860 kg/m3
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C6H6O6S2.2Na/c7-13(8,9)5-2-1-3-6(4-5)14(10,11)12;;/h1-4H,(H,7,8,9)(H,10,11,12);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XWPWZOJBTOJEGW-UHFFFAOYSA-L
분석 메모
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 80.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable