주요 문서
8.02189
Sigma-Aldrich
tert-Butyl acetate
for synthesis
동의어(들):
tert-Butyl acetate, Acetic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3COOC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
116.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
208-760-7
NACRES:
NA.22
vapor pressure
41 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
4100 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.5 % (v/v)
bp
95-97 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 1 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI key
WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.865 - 0.866
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
39.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
4 °C - closed cup