주요 문서
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
동의어(들):
Decanoic acid, Capric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)8COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
172.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
206-376-4
NACRES:
NA.22
vapor pressure
0.13 hPa ( 79 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
효능
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
전이 온도
flash point 147 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
벌크 밀도
690 kg/m3
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
296.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
147 °C - closed cup