Key Documents
8.01818
Sigma-Aldrich
2-Butanethiol
for synthesis
동의어(들):
2-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, 1-Methyl-1-propanthiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH(SH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
90.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352105
EC 인덱스 번호:
208-165-2
NACRES:
NA.22
vapor pressure
108 hPa ( 25 °C)
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
효능
5176 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.6 % (v/v)
bp
82-88 °C/1013 hPa
mp
-165 °C
전이 온도
flash point -23 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
LOCHFZBWPCLPAN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.833
Identity (IR): passes test
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-9.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-23 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1