주요 문서
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllithium
동의어(들):
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
vapor pressure
163 hPa ( 20 °C)
양식
liquid
autoignition temp.
240 °C
expl. lim.
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
전이 온도
flash point -22 °C
density
0.68 g/cm3 at 20 °C
일반 설명
15% solution in n-hexane for synthesis
저장 및 안정성
Store below +30°C.
분석 메모
Assay (acidimetric):14.0 - 16.0 %
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
표적 기관
Central nervous system, Nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-7.6 °F
Flash Point (°C)
-22 °C