주요 문서
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
동의어(들):
2-Amino-2-thiazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6N2S
CAS Number:
Molecular Weight:
102.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Quality Level
양식
crystals
mp
76-80 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
S1CCNC1=N
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
InChI key
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable