Key Documents
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
동의어(들):
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
84.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
EC 인덱스 번호:
209-533-5
Quality Level
형태
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
83-86 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI key
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable